2-(4,4-Difluorocyclohexyl)acetic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC903990-1G PC903990-250MG PC903990-5G
APOSPC903990-1GEA 134 EUR
APOSPC903990-1G APOSPC903990-250MG APOSPC903990-5G
2-(4,4-Difluorocyclohexyl)acetic acid 96%
2-(4,4-Difluorocyclohexyl)acetic acid
Formel: C₈H₁₂F₂O₂
Molecular Weight: 178,176 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11042913
CAS-Nummer: 915030-40-9