8-Fluoroquinoline-2-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC904009-1G PC904009-250MG
APOSPC904009-1GEA 342 EUR
APOSPC904009-1G APOSPC904009-250MG
8-Fluoroquinoline-2-carboxylic acid 95%
8-Fluoroquinoline-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₆FNO₂
Molecular Weight: 191.159 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08690746
CAS-Nummer: 914208-13-2