Ethyl 2,2-difluoro-3-aminopropanoate hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Ethyl 3-amino-2,2-difluoropropanoate hydrochloride
PC904025-1G
PC904025-250MG
APOSPC904025-1GEA
389
EUR
APOSPC904025-1G
APOSPC904025-250MG
Ethyl 2,2-difluoro-3-aminopropanoate hydrochloride 95%
Ethyl 2,2-difluoro-3-aminopropanoate hydrochloride
Formel:
C₅H₉F₂NO₂·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13185039 CAS-Nummer: 1263284-04-3 |