2,4-Dibromo-5-fluoropyrimidine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC904045-1G
PC904045-250MG
APOSPC904045-1GEA
74.1
EUR
APOSPC904045-1G
APOSPC904045-250MG
2,4-Dibromo-5-fluoropyrimidine 95+%
2,4-Dibromo-5-fluoropyrimidine
Formel:
C₄HBr₂FN₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD21647860 CAS-Nummer: 1372096-33-7 |