4-Ethoxy-3-fluorophenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC904078-1G
PC904078-250MG
APOSPC904078-1GEA
248
EUR
APOSPC904078-1G
APOSPC904078-250MG
4-Ethoxy-3-fluorophenol 95%
4-Ethoxy-3-fluorophenol
Formel:
C₈H₉FO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21984328 CAS-Nummer: 98121-48-3 |