N-Isopropyl-3-fluoroaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC904100-1G PC904100-250MG
APOSPC904100-1GEA 538 EUR
APOSPC904100-1G APOSPC904100-250MG
N-Isopropyl-3-fluoroaniline 95%
N-Isopropyl-3-fluoroaniline
Formel: C₉H₁₂FN
Molecular Weight: 153.197 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04972886
CAS-Nummer: 121431-27-4