6-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC904126-10G PC904126-1G PC904126-5G
APOSPC904126-10GEA 473 EUR
APOSPC904126-10G APOSPC904126-1G APOSPC904126-5G
6-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
6-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₃BrF₄O₂
Molecular Weight: 287,006 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD21365092
CAS-Nummer: 1026962-68-4