Potassium (benzyloxycarbonylamino)methyltrifluoroborate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC904164-1G PC904164-5G
APOSPC904164-1GEA 314 EUR
APOSPC904164-1G APOSPC904164-5G
Potassium (benzyloxycarbonylamino)methyltrifluoroborate
Potassium (benzyloxycarbonylamino)methyltrifluoroborate
Formel: C₉H₁₀BF₃NO₂·K
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19982304
CAS-Nummer: 1695529-70-4