4-Bromo-2-fluoro-6-methoxybenzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC904214-1G PC904214-250MG PC904214-5G
APOSPC904214-1GEA 102 EUR
APOSPC904214-1G APOSPC904214-250MG APOSPC904214-5G
4-Bromo-2-fluoro-6-methoxybenzaldehyde 97%
4-Bromo-2-fluoro-6-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₆BrFO₂
Molecular Weight: 233,034 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD22543644
CAS-Nummer: 856767-09-4