8-Fluoroquinoline-5-carboxylic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC904283-1G PC904283-250MG
APOSPC904283-1GEA 877 EUR
APOSPC904283-1G APOSPC904283-250MG
8-Fluoroquinoline-5-carboxylic acid 96%
8-Fluoroquinoline-5-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₆FNO₂
Molecular Weight: 191.159 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20658731
CAS-Nummer: 204782-93-4