Methyl 3-hydroxy-3-(trifluoromethyl)cyclobutane-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC904340-10G PC904340-1G PC904340-5G
APOSPC904340-10GEA 1430 EUR
APOSPC904340-10G APOSPC904340-1G APOSPC904340-5G
Methyl 3-hydroxy-3-(trifluoromethyl)cyclobutane-1-carboxylate
Methyl 3-hydroxy-3-(trifluoromethyl)cyclobutane-1-carboxylate
Formel: C₇H₉F₃O₃
Molecular Weight: 198,14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23106188
CAS-Nummer: 1392803-31-4