tert-Butyl n-(3,3-difluorocyclobutyl)carbamate
Lieferant: Apollo Scientific
PC904377-25G PC904377-5G
APOSPC904377-25GEA 459 EUR
APOSPC904377-25G APOSPC904377-5G
tert-Butyl n-(3,3-difluorocyclobutyl)carbamate
tert-Butyl n-(3,3-difluorocyclobutyl)carbamate
Formel: C₉H₁₅F₂NO₂
Molecular Weight: 207,218 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10001483
CAS-Nummer: 1029720-19-1