1-(2-Amino-5-chloro-4-fluoro-phenyl)ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC904396-1G
PC904396-250MG
APOSPC904396-1GEA
719
EUR
APOSPC904396-1G
APOSPC904396-250MG
1-(2-Amino-5-chloro-4-fluoro-phenyl)ethanone 95%
1-(2-Amino-5-chloro-4-fluoro-phenyl)ethanone
Formel:
C₈H₇ClFNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11113354 CAS-Nummer: 937816-85-8 |