2-Fluoro-N-methyl-5-nitroaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC904455-10G
PC904455-1G
PC904455-5G
APOSPC904455-10GEA
282
EUR
APOSPC904455-10G
APOSPC904455-1G
APOSPC904455-5G
2-Fluoro-N-methyl-5-nitroaniline 95%
2-Fluoro-N-methyl-5-nitroaniline
Formel:
C₇H₇FN₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD15527248 CAS-Nummer: 110729-51-6 |