3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC904498-5G
APOSPC904498-5GEA 85.7 EUR
APOSPC904498-5G
3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 95%
3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formel: C₇H₄F₃N₃
Molecular Weight: 187,122 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13178059
CAS-Nummer: 956010-87-0