6-Fluoro-2-methylbenzoxazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC904514-1G PC904514-250MG
APOSPC904514-1GEA 435 EUR
APOSPC904514-1G APOSPC904514-250MG
6-Fluoro-2-methylbenzoxazole 95%
6-Fluoro-2-methylbenzoxazole
Formel: C₈H₆FNO
Molecular Weight: 151,138 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03093954
CAS-Nummer: 312600-96-7