(5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanamine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC904531-1G PC904531-500MG PC904531-5G
APOSPC904531-1GEA 415 EUR
APOSPC904531-1G APOSPC904531-500MG APOSPC904531-5G
(5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanamine 95+%
(5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanamine
Formel: C₇H₇F₃N₂
Molecular Weight: 176,139 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD04117761
CAS-Nummer: 164341-39-3