Boc-(4R)-4-(4-trifluoromethylbenzyl)-L-proline 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC904623-100MG PC904623-1G PC904623-250MG
APOSPC904623-100MGEA 198 EUR
APOSPC904623-100MG APOSPC904623-1G APOSPC904623-250MG
Boc-(4R)-4-(4-trifluoromethylbenzyl)-L-proline 98+%
Boc-(4R)-4-(4-trifluoromethylbenzyl)-L-proline
Formel: C₁₈H₂₂F₃NO₄
Molecular Weight: 373,367 g/mol
Schmelzpunkt: 150…152 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06659430
CAS-Nummer: 957311-17-0