4-(Trifluoromethyl)benzyl isocyanate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC904664-1G
PC904664-5G
APOSPC904664-1GEA
0
EUR
APOSPC904664-1G
APOSPC904664-5G
4-(Trifluoromethyl)benzyl isocyanate 95%
4-(Trifluoromethyl)benzyl isocyanate
May form small amount of sediment
Formel:
C₉H₆F₃NO Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD07779315 CAS-Nummer: 102422-55-9 UN: 2206 ADR: 6.1,III |