2-Chloro-6-fluoroquinazolin-4(3H)-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC904676-1G PC904676-250MG
APOSPC904676-1GEA 683 EUR
APOSPC904676-1G APOSPC904676-250MG
2-Chloro-6-fluoroquinazolin-4(3H)-one 95%
2-Chloro-6-fluoroquinazolin-4(3H)-one
Formel: C₈H₄ClFN₂O
Molecular Weight: 198.582 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11520685
CAS-Nummer: 769158-12-5
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable