(S)-6-Fluorochroman-4-amine hydrochloride 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (4S)-6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-4-amine hydrochloride
PC904702-1G PC904702-250MG
APOSPC904702-1GEA 328 EUR
APOSPC904702-1G APOSPC904702-250MG
(S)-6-Fluorochroman-4-amine hydrochloride 97+%
(S)-6-Fluorochroman-4-amine hydrochloride
Formel: C₉H₁₀FNO·ClH
Molecular Weight: 203.641 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD15474861
CAS-Nummer: 1260609-97-9