5-(Chloromethyl)-2-fluoropyridine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC904728-1G
APOSPC904728-1GEA 104 EUR
APOSPC904728-1G
5-(Chloromethyl)-2-fluoropyridine 96%
5-(Chloromethyl)-2-fluoropyridine
Formel: C₆H₅ClFN
Molecular Weight: 145,562 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10697563
CAS-Nummer: 315180-15-5