4-Amino-1,1,1-trifluoro-pent-3-en-2-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC904754-1G PC904754-250MG
APOSPC904754-1GEA 464 EUR
APOSPC904754-1G APOSPC904754-250MG
4-Amino-1,1,1-trifluoro-pent-3-en-2-one 95%
4-Amino-1,1,1-trifluoro-pent-3-en-2-one
Formel: C₅H₆F₃NO
Molecular Weight: 153,102 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00230875
CAS-Nummer: 72885-02-0