(R)-N-(2,2-Difluoroethylidene)-1-phenylethylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC904768-1G PC904768-250MG
APOSPC904768-1GEA 487 EUR
APOSPC904768-1G APOSPC904768-250MG
(R)-N-(2,2-Difluoroethylidene)-1-phenylethylamine 95%
(R)-N-(2,2-Difluoroethylidene)-1-phenylethylamine
Formel: C₁₀H₁₁F₂N
Molecular Weight: 183,198 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01321162
CAS-Nummer: 160797-29-5