(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)methanamine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC904802-1G PC904802-250MG
APOSPC904802-1GEA 31.9 EUR
APOSPC904802-1G APOSPC904802-250MG
(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)methanamine hydrochloride 97%
(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)methanamine hydrochloride
Formel: C₈H₁₀FNO·ClH
Molecular Weight: 191,63 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12546099
CAS-Nummer: 1214366-31-0