5-Fluoro-2-methyl-3-nitroaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC904806-1G PC904806-250MG
APOSPC904806-1GEA 806 EUR
APOSPC904806-1G APOSPC904806-250MG
5-Fluoro-2-methyl-3-nitroaniline 95%
5-Fluoro-2-methyl-3-nitroaniline
Formel: C₇H₇FN₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08690074
CAS-Nummer: 168770-44-3