5-Fluoro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC904824-100MG PC904824-1G PC904824-250MG
APOSPC904824-100MGEA 94.4 EUR
APOSPC904824-100MG APOSPC904824-1G APOSPC904824-250MG
5-Fluoro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one 97%
5-Fluoro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
Formel: C₁₀H₉FO
Molecular Weight: 164,176 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08234371
CAS-Nummer: 93742-85-9