5-Fluoro-7-azaindole-3-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxylic acid
PC904839-1G
APOSPC904839-1GEA
71.2
EUR
APOSPC904839-1G
5-Fluoro-7-azaindole-3-carboxylic acid 95%
5-Fluoro-7-azaindole-3-carboxylic acid
Formel:
C₈H₅FN₂O₂ Molecular Weight: 180,136 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12962623 CAS-Nummer: 1067193-34-3 |