2-(Trifluoroacetyl)cyclohexanone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC904873-1G PC904873-5G
APOSPC904873-1GEA 34.8 EUR
APOSPC904873-1G APOSPC904873-5G
2-(Trifluoroacetyl)cyclohexanone
2-(Trifluoroacetyl)cyclohexanone
Formel: C₈H₉F₃O₂
Molecular Weight: 194,151 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07779548
CAS-Nummer: 387-89-3