5-Amino-4-bromo-2-fluorobenzonitrile 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC904887-10G
PC904887-1G
PC904887-5G
APOSPC904887-10GEA
672
EUR
APOSPC904887-10G
APOSPC904887-1G
APOSPC904887-5G
5-Amino-4-bromo-2-fluorobenzonitrile 96%
5-Amino-4-bromo-2-fluorobenzonitrile
Formel:
C₇H₄BrFN₂ Molecular Weight: 215,022 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11977386 CAS-Nummer: 893615-28-6 |