(4-Fluoro-3-nitrophenyl)methanamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC904897-1G PC904897-250MG
APOSPC904897-1GEA 864 EUR
APOSPC904897-1G APOSPC904897-250MG
(4-Fluoro-3-nitrophenyl)methanamine 95%
(4-Fluoro-3-nitrophenyl)methanamine
Formel: C₇H₇FN₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06212995
CAS-Nummer: 771581-73-8