2-(2-Fluorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC904926-1G PC904926-250MG
APOSPC904926-1GEA 278 EUR
APOSPC904926-1G APOSPC904926-250MG
2-(2-Fluorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid 95%
2-(2-Fluorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₉FO₂
Molecular Weight: 180,176 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11895893
CAS-Nummer: 455267-56-8