2-(6-Fluoro-pyridin-2-ylamino)-ethanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC905021-1G PC905021-5G
APOSPC905021-1GEA 212 EUR
APOSPC905021-1G APOSPC905021-5G
2-(6-Fluoro-pyridin-2-ylamino)-ethanol 97%
2-(6-Fluoro-pyridin-2-ylamino)-ethanol
Formel: C₇H₉FN₂O
Molecular Weight: 156.158 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14600159
CAS-Nummer: 1000981-41-8