5-Fluoro-4-chromanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC905030-1G PC905030-5G PC905030-100MG PC905030-250MG
APOSPC905030-1GEA 340 EUR
APOSPC905030-1G APOSPC905030-5G APOSPC905030-100MG APOSPC905030-250MG
5-Fluoro-4-chromanone 95%
5-Fluoro-4-chromanone
Formel: C₉H₇FO₂
Molecular Weight: 166,149 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09743992
CAS-Nummer: 188826-32-6