5,6-Difluoro-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC905086-100MG PC905086-1G PC905086-250MG
APOSPC905086-100MGEA 132 EUR
APOSPC905086-100MG APOSPC905086-1G APOSPC905086-250MG
5,6-Difluoro-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
5,6-Difluoro-1H-indazole-3-carboxylic acid
Formel: C₈H₄F₂N₂O₂
Molecular Weight: 198.126 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05663995
CAS-Nummer: 129295-33-6