4-Fluoro-1-methyl-1H-indazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC905092-100MG PC905092-1G PC905092-250MG
APOSPC905092-100MGEA 21.9 EUR
APOSPC905092-100MG APOSPC905092-1G APOSPC905092-250MG
4-Fluoro-1-methyl-1H-indazole 95%
4-Fluoro-1-methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₇FN₂
Molecular Weight: 150.153 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD11052635
CAS-Nummer: 1092961-07-3