1-(5-Fluoro-2-nitrophenyl)ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC905105-5G
APOSPC905105-5GEA
125
EUR
APOSPC905105-5G
1-(5-Fluoro-2-nitrophenyl)ethanone 95%
1-(5-Fluoro-2-nitrophenyl)ethanone
Formel:
C₈H₆FNO₃ Molecular Weight: 183,137 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09835330 CAS-Nummer: 2250-48-8 |