4-Fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC905140-1G PC905140-250MG
APOSPC905140-1GEA 109 EUR
APOSPC905140-1G APOSPC905140-250MG
4-Fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
4-Fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel: C₉H₆FNO
Molecular Weight: 163.148 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00056930
CAS-Nummer: 23073-31-6