2-(4-Fluoro-1H-indol-1-yl)acetic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC905151-1G PC905151-250MG
APOSPC905151-1GEA 151 EUR
APOSPC905151-1G APOSPC905151-250MG
2-(4-Fluoro-1H-indol-1-yl)acetic acid 97%
2-(4-Fluoro-1H-indol-1-yl)acetic acid
Formel: C₁₀H₈FNO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19441897
CAS-Nummer: 1313712-35-4