6-Fluoro-2-methoxynicotinonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC905158-1G PC905158-250MG
APOSPC905158-1GEA 394 EUR
APOSPC905158-1G APOSPC905158-250MG
6-Fluoro-2-methoxynicotinonitrile 95%
6-Fluoro-2-methoxynicotinonitrile
Formel: C₇H₅FN₂O
Molecular Weight: 152,126 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD26743428
CAS-Nummer: 1339175-72-2