5-Chloro-3-(chloromethyl)-2-fluoropyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC905200-1G PC905200-250MG
APOSPC905200-1GEA 632 EUR
APOSPC905200-1G APOSPC905200-250MG
5-Chloro-3-(chloromethyl)-2-fluoropyridine 95%
5-Chloro-3-(chloromethyl)-2-fluoropyridine
Formel: C₆H₄Cl₂FN
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16608118
CAS-Nummer: 1227606-17-8