2-(2-Fluorophenyl)-4,4-dimethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC905223-1G PC905223-250MG
APOSPC905223-1GEA 864 EUR
APOSPC905223-1G APOSPC905223-250MG
2-(2-Fluorophenyl)-4,4-dimethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazole 95%
2-(2-Fluorophenyl)-4,4-dimethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazole
Formel: C₁₁H₁₂FNO
Molecular Weight: 193,217 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04108264
CAS-Nummer: 66464-20-8