5-(4-Fluorophenyl)isoxazol-3-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC905317-1G PC905317-5G
APOSPC905317-1GEA 53.8 EUR
APOSPC905317-1G APOSPC905317-5G
5-(4-Fluorophenyl)isoxazol-3-amine 95%
5-(4-Fluorophenyl)isoxazol-3-amine
Formel: C₉H₇FN₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08447045
CAS-Nummer: 925005-35-2