4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC905423-100MG PC905423-250MG
APOSPC905423-100MGEA 68.3 EUR
APOSPC905423-100MG APOSPC905423-250MG
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel: C₈H₄BrF₃N₂
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD18258885
CAS-Nummer: 1256824-06-2