3-Fluorobenzoyl cyanide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC905425-1G PC905425-5G
APOSPC905425-1GEA 0 EUR
APOSPC905425-1G APOSPC905425-5G
3-Fluorobenzoyl cyanide 95%
3-Fluorobenzoyl cyanide
Formel: C₈H₄FNO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06658450
CAS-Nummer: 658-08-2