1-(4-Fluorophenyl)piperidin-4-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC905449-1G PC905449-250MG
APOSPC905449-1GEA 502 EUR
APOSPC905449-1G APOSPC905449-250MG
1-(4-Fluorophenyl)piperidin-4-one 95%
1-(4-Fluorophenyl)piperidin-4-one
Formel: C₁₁H₁₂FNO
Molecular Weight: 193,217 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05864502
CAS-Nummer: 116247-98-4