2-Cyano-5-fluorobenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Fluoro-2-formylbenzonitrile
PC905464-1G PC905464-5G
APOSPC905464-1GEA 81.2 EUR
APOSPC905464-1G APOSPC905464-5G
2-Cyano-5-fluorobenzaldehyde 95%
2-Cyano-5-fluorobenzaldehyde
Formel: C₈H₄FNO
Molecular Weight: 149,122 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16619724
CAS-Nummer: 894779-76-1