4-Aminomethyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC905533-1G PC905533-250MG
APOSPC905533-1GEA 125 EUR
APOSPC905533-1G APOSPC905533-250MG
4-Aminomethyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 96%
4-Aminomethyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Formel: C₈H₇F₂NO₂
Molecular Weight: 187,143 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16617616
CAS-Nummer: 531508-46-0