3-Fluoro-5-nitropyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC905559-1G
APOSPC905559-1GEA 128 EUR
APOSPC905559-1G
3-Fluoro-5-nitropyridine 95%
3-Fluoro-5-nitropyridine
Formel: C₅H₃FN₂O₂
Molecular Weight: 142,088 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13189114
CAS-Nummer: 1060804-39-8