8-Fluoroquinoline-2-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC905560-1G PC905560-250MG
APOSPC905560-1GEA 391 EUR
APOSPC905560-1G APOSPC905560-250MG
8-Fluoroquinoline-2-carbaldehyde 95%
8-Fluoroquinoline-2-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₆FNO
Molecular Weight: 175,159 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06824210
CAS-Nummer: 904369-10-4